Sie suchten nach: Mineralölindustrie-Standards
257  results were found
SearchResultCount:"257"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (88144-250MG)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Tetratetracontane ≥98.0% (GC), Supelco®
UOM: 1 * 250 mg
Artikel-Nr: (CRM44918)
Lieferant: Merck
Beschreibung: ASTM(R) D6584 standard solution Kit, TraceCERT®, Supelco®, ASTM D 6584, Pk Info: ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (47101.)
Lieferant: Merck
Beschreibung: n-Paraffin Mix C7, C8, C9, C10, Supelco®, (varied conc.)
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (CRM44894)
Lieferant: Merck
Beschreibung: ASTM® D6584 1,3-Diolein solution, Supelco®, 5000 µg/ml in pyridine, Certified reference material, Pk Info: Ampoule of 2 ml
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Merck
Beschreibung: Quantitative animal and vegetable reference mixes which conform to the requirements of the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62.
Artikel-Nr: (CRM44917)
Lieferant: Merck
Beschreibung: ASTM(R) D6584 standard solution 2, TraceCERT®, Supelco®, in pyridine (varied), ASTM D 6584, Pk Info: ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Artikel-Nr: (UST155-1.5ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Unleaded gasoline, Supelco®, 5000 µg/ml in methanol
UOM: 1 * 1,5 mL
Lieferant: Merck
Beschreibung: Oil and grease - calibration standard, Supelco®, 100 mg/l in H2O
Artikel-Nr: (UST157-1.5ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Aliphatics mix (C5-C12), Supelco®, 2000 µg/ml each component in methanol
UOM: 1 * 1,5 mL
Artikel-Nr: (CRM48026)
Lieferant: Merck
Beschreibung: BTEX Mix, underground storage tank (UST), TraceCERT®, Supelco®, 200 µg/ml each component in methanol
UOM: 1 * 1 mL
Artikel-Nr: (44575-U)
Lieferant: Merck
Beschreibung: 34 individual ampoules of neat analytes plus 6 ampoules of solutions.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (04071-1ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Alkane standard solution C21-C40, Supelco®
UOM: 1 * 1 mL
Artikel-Nr: (47734-U)
Lieferant: Merck
Beschreibung: ASTM(R) D5580 Quantitative Calibration Kit, Supelco®
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (502286.)
Lieferant: Merck
Beschreibung: ASTM(R) D5442 Quantitative Linearity Standard, C16 - C44, Supelco®, 0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (51848-100MG)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Heptatriacontane, Supelco®
UOM: 1 * 100 mg
Artikel-Nr: (CRM44897)
Lieferant: Merck
Beschreibung: ASTM® D6584 Tricaprin Solution, TraceCERT®, Supelco®, 8000 µg/ml in pyridine, Certified reference material, Pk Info: kit of 5 ml
UOM: 1 * 5 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 257
no targeter for Bottom