Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (6)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Chlorid-Standards
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Chlorid-Standardlösung, 1.000 mg/l Cl- in Wasser (aus NaCl) Certipur®
UOM:  1 * 500 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Chlorid 1000 mg/l in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   (NaCl gelöst in H2O)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   (NaCl gelöst in H₂O)
UOM:  1 * 100 ml
Lieferant:  Alfa Aesar
Beschreibung:   Chloride, Ion chromatography standard solution, Specpure|r, Cl|- 1000 mg/l 1 * 100 ml
Artikel-Nr: (HACH18349)
Lieferant:  Hach
Beschreibung:   For accuracy checks in chloride determinations. Also suitable for standardizing conductivity apparatus.
UOM:  1 * 500 ml
Lieferant:  ACSD
Beschreibung:   Chlorid-Standardlösung, 1.000 mg/l Cl- in Wasser Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant:  LGC Standards PROMOCHEM
Beschreibung:   This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other mod...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 9
  1  2  Nächste 
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping