Sie suchten nach: Bor-Standards
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Bor-Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Dieses zertifizierte Referenzmaterial wird mittels hochreinem Rohstoff, destillierter Säure und deionisiertem Wasser (18 MOhm) produziert.
Artikel-Nr: (1.70307.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: H₃BO₃ in water.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (18822-100ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Bor-Standard, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrix: <0.5% NH₄OH, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Bor-Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Bor, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Bor-Standard, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Bor, Matrix: H₂O/tr.NH₄OH, Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: H₃BO₃ gelöst in H₂O mit Spuren von NH₄OH.
Artikel-Nr: (5722.0100)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Bor-Standard, 10000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matrix: 2% NH₄OH, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Bor-Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matrix: <1% NH₄OH, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Bor-Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: <1% NH₄OH, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: H₃BO₃ gelöst in H₂O mit Spuren von NH₄OH.
Artikel-Nr: (42435.18)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Bor-Standard, 5000 µg/g, Specpure®, Matrix: Mineralöl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
UOM: 1 * 50 g
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Bor-Standard, 1000 mg/L, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Bor-Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Artikel-Nr: (14227.18)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Bor-Standard, 1000 µg/g, Specpure®, Matrix: Mineralöl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
UOM: 1 * 50 g
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom