Sie suchten nach: Kalium-Standards
35  results were found
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (611913-1EA)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Potassium Standard, Potassium fluoride solution, 0.2 M in water, D2O 10 %, Supelco®
UOM: 1 * 1 Pack.
Artikel-Nr: (1.09924.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
UOM: 1 * 1 Ampull
Lieferant: Merck
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: 0,5 M HNO₃, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Artikel-Nr: (1.70377.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Potassium Standard, 10000mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: 2-3% HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (458222B)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: K in H₂O mit einer Spur HNO₃
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (5774.0100)
Lieferant: Avantor
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrix: 2% HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Kalium, Matrix: 2% HNO₃, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Kalium, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: Ionenchromatographie-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 ppm, VWR®, Kalium, Matrix: 2-5% HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
Artikel-Nr: (458302A)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: K in H₂O mit einer Spur HNO₃
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (1.70342.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: 2-3% HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (53337-100ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrix: H₂O/tr HNO₃, Anwendungsgebiet: Standard, Chromatographie-Standards, Ionenchromatographie-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Potassium Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matrix: 5% HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Artikel-Nr: (14216.18)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Potassium Standard, 1000 µg/g, Specpure®, Matrix: Mineralöl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
UOM: 1 * 50 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom