Sie suchten nach: Rhodium-Standards
22  results were found
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (04736-100ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Rhodium Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrix: 5% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Rhodium Standard, 1000 mg/L, VWR®, Matrix: 5% HCl, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Artikel-Nr: (1.08525.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Rhodium Standard, 10 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: 0,5 M HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: RhCl₃.3H₂O gelöst in HCl 10%.
Artikel-Nr: (1.70345.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: 2-3% HNO₃, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: 20% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Rhodium Standard, 1000 ppm, VWR® ARISTAR®, Rhodium, Matrix: 10% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
Artikel-Nr: (45320.AE)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Rhodium Standard, 10 mg/L, Specpure®, Matrix: 20% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikel-Nr: (HONCE1049-100ML)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikel-Nr: (PERCN9303749)
Lieferant: PerkinElmer
Beschreibung: Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: 20% HCl, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Rhodium Standard, 10000mg/L, Specpure®, Matrix: 20% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: ACSD
Beschreibung: Rhodium Standard, 10000mg/L, Matrix: 10% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: ACSD
Beschreibung: Rhodium Standard, 1000 mg/L, Matrix: 5% HCl, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom