Sie suchten nach: Schwefel-Standards
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (18020-250ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Sulphur Standard, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
UOM: 1 * 250 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: (NH₄)₂SO₄ gelöst in H₂O.
Artikel-Nr: (1.70385.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Sulphur Standard, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (1.70355.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Sulphur Standard, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (18021-100ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: These standard solutions are used for ICP and AAS.
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Sulphur Standard, 10 mg/L, VWR®, Schwefel , Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: ICP-MC-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: (NH₄)₂SO₄ gelöst in H₂O.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Sulphur Standard, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Schwefel , Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Sulphur Standard, 10000 mg/L, Specpure®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Sulphur Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: AAS-Standards
Artikel-Nr: (43869.18)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Sulphur Standard, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrix: Öl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
UOM: 1 * 50 g
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Sulphur Standard, 1000 mg/L, Specpure®, Matrix: H₂O, Anwendungsgebiet: ICP-Standards
Artikel-Nr: (43870.18)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: Sulphur Standard, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrix: Mineralöl, Anwendungsgebiet: Ölbasierende Standards
UOM: 1 * 50 g
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
Artikel-Nr: (HONCE4063-500ML)
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 500 mL
Lieferant: Honeywell Chemicals
Beschreibung: Certified Reference Materials (CRMs)
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom