Mikrotiterplatten-Reader, SpectraMax® 190 Absorptionsplatten-Reader
Lieferant: Molecular Devices
MLDV190EA 25979 EUR
MLDV190
Mikrotiterplatten-Reader, SpectraMax® 190 Absorptionsplatten-Reader
Der Absorptionsplatten-Reader SpectraMax® 190 ermöglicht Datenerfassung im Endpunkt-, Kinetik- und spektralem Scan-Modus bei Wellenlängen über den UV-Visible Wellenlängenbereich hinweg, mit der einzigen temperaturunabhängigen Methode der Pfadlängenkorrektur. Temperaturreglung und -schütteln sind Standard.
  • Sie können bis zu 6 Wellenlängen im Endpunkt- oder Kinetikmodus für 96-Well-Platten messen und spektrale Scans zur Bestimmung der Wellenlängenspitzen durchführen
  • Aufgrund der engen Bandbreiten nimmt die Messgenauigkeit sowie die Linearität im breitesten Bereich von Assays zu, einschließlich der DNA-Quantifizierung im UV-Bereich
  • Mit der Automix-Funktion, die sich von den Anwendern programmieren lässt, lassen sich Proben in den Vertiefungen der Mikrotiterplatten gründlich vermischen
  • Quantifizieren Sie rasch DNA-, RNA- und Eiweißproben von nur 2 µl mit den SpectraDrop® Mikrotiterplatten mit Mikrovolumen
Die patentierte Mehrkanal-Optik des Absorptions-Mikrotiterplatten-Reader SpectraMax® 190 ahmt ein Doppelstrahl-Spektralphotometer nach, misst jede Probe direkt auf der Platte und eliminiert Messfehler aufgrund von Schwankungen der Lichtleistung zwischen optischen Fasern auf anderen Instrumenten für eine zuverlässigere Berichterstattung. Das 8-Kanal-System bietet hohe Präzision und Geschwindigkeit beim Auswerten der 96-Well-Mikrotiterplatten für Endpunkt-Messungen, kinetische Assays und spektrale Scans. Enge, 2 nm Bandbreiten bieten erhöhte Messgenauigkeit und Linearität bei der größten Bandbreite von Assays, einschließlich ELISAs im sichtbaren Bereich oder DNA-Quantifizierung im UV-Bereich.
Lieferumfang: Beinhaltet die aktuelle Version der SoftMax® Pro Software. Weiteres Zubehör ist verfügbar, einschließlich des ?Max Low Volume Plate, der standardgemäßen Validierungs-Tools und der Compliance-Tools laut 21 CFR, Teil 11; nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Avantor-Vertriebszentrum.