Mikrotiterplatten-Reader, EMax® Plus
Lieferant: Molecular Devices
EMax® Plus
735-0349EA 0 EUR
735-0349
Mikrotiterplatten-Reader, EMax® Plus
Mikrotiterplatten-Photometer
EMax® Plus ist ein robuster Mikrotiterplatten-Reader, der entwickelt wurde, um Forschungsergebnisse an Labore zu liefern. Acht Filtermodi ermöglichen Absorptionsmessanwendungen von sichtbaren Wellenlängen wie Proteinquantifizierung, Zellviabilität und ELISA. SoftMax® Pro Software (enthalten) vereinfacht Assay-Einstellungen mit voreingestellten Protokollen und bietet leistungsstarke Tools für Datenvisualisierung und -analyse.
  • Kann flache und runde 96-Well-Mikrotiterplatten messen
  • Automatische Lampenkalibrierung vor jeder Messung gewährleistet automatische Messungen
  • Leistungsstarke Kurvenanpassungsprotokolle und Analysetools
  • Integrierte Gerätesteuerung und Datenanalyse mit SoftMax Pro Software
  • Software ermöglicht Datenvisualisierung in 3D-Darstellungen, Graustufen, kinetische Kurvenkits und IC50-Bestimmungen
Der Mikrotiterplatten-Reader EMax® Plus bietet unter anderem 8 Filter für verschiedene Assays (für einen sichtbaren Bereich von 405 bis 750 nm), eine kleine Gerätestellfläche, voreingestellte Protokolle in der SoftMax® Pro Software und eine intuitive Nutzung.
Lieferumfang: Der Mikrotiterplatten-Reader EMax® Plus umfasst 8 Filter für verschiedene Assays (Bradford: 595 nm, BCA: 562 nm, Lowry: 650 nm, MTT: 570 nm, XTT: 492 nm, Cell Density: 620 nm, PNPP: 405 nm, DPD: 492 nm, TMB: 450 nm), eine aktuelle Version der SoftMax® Pro Software und eine Bedienanleitung.