Handreinigungstücher, getränkt, Kresto® Universal WIPES
Lieferant: Deb Stoko
EVONUNV150WEA 87.4 EUR
EVONUNV150W
Handreinigungstücher, getränkt, Kresto® Universal WIPES
Robuste, extra große Wischtücher, getränkt mit einer Reinigungslösung, zur wirksamen Beseitigung von Öl, Fett und Ruß. Zur Verwendung ohne Wasser. Geeignet für den Einsatz am Standort oder im Außeneinsatz.
  • Kein Wasser erforderlich: getränkt mit einem Lösemittel, für die allgemeine Handreinigung
  • Stabile und saugfähige Tücher wirken schnell und effektiv und hinterlassen kein klebriges Gefühl
  • Enthält hochwirksamen Feuchtigkeitsspender zur Pflege der Haut
  • Angenehm parfümiert
  • Aufbewahrung im verschlossenen Behälter zum Schutz vor Verunreinigungen
  • Silikonfrei