Big Box oder Palettencontainer
Lieferant: Multiroir
216-1959EA 679 EUR
216-1959 216-1960
Big Box oder Palettencontainer
Boxen Transportboxen
Die Big Box oder Palettencontainer sind aus stabilem HDPE mit kratzfester Oberfläche gefertigt.
  • ISO- und EURO-Abmessungen
  • Erhältlich mit Füßen oder Kufen
  • Auch stapelbar mit Deckel
  • Gesamttragkraft: 4 Tonnen
  • Farbe: Grau
Glatte Innen- und Außenwände für einfaches Reinigen. Dieses Produktsortiment ist für Lagerung und Transport geeignet