Diese kompressorgekühlten Inkubatoren mit forcierter Umluft und kontrollierbarer Ventilator-Geschwindigkeit verfügen über eine säurebeständige Innenkammer aus Edelstahl (DIN 1.4301) und einen Außenmantel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Das einstellbare Heiz- und Kühlsystem ermöglicht das Arbeiten in einem Temperaturbereich zwischen −10 und +100 °C. Alle Modelle haben eine solide Außentür sowie eine Innentür aus Glas. Die größeren IL 400CR und IL 750CR Modelle haben Doppel-Außentüren. Alle Modelle sind mit Nivellierrollen, 30 mm-Durchführungen, Innenlicht und USB-Anschluss ausgestattet, damit Daten direkt erfasst und auf ein Flashlaufwerk übertragen werden können. Außerdem steht ein Ethernet-Anschluss (LAN) für Fernsteuerungsfunktionen zur Verfügung.
- Multifunktions-Mikroprozessorsteuerung mit LCD-Farbdisplay mit Touchscreen, für die Datenanzeige in Tabellen- oder Grafikform
- Zugangskontrolle via Login, Speicher für 20 Benutzerprogramme, 7-Tage-Programmierung
- Administratorfunktion zum Verwalten von Benutzerkonten
- Multi-Segment-Temperatur-Zeit-Profile (bis zu 100) mit einstellbaren Rampen
- Echtzeituhr mit Anzeige von Datum, Uhrzeit und Wochentag
- Einstellbare Startverzögerungsfunktion
- Sicherheitsthermostat Klasse 3.3 mit einstellbarer Über- und Untertemperatur schützt die Proben und den Inkubator
Die Sicherheitsmerkmale umfassen akustische und optische Temperaturalarme, Stromausfall-Kontrollsystem, akustische Alarmfunktion, automatische Abtaufunktion, Türverriegelung, Alarm bei offener Tür und bei Temperaturfühlerausfall sowie automatische Diagnosefunktion.
Die Geräte sind mit der PREMIUM Control Software ausgestattet und unterstützen die Einhaltung von GLP-Vorgaben dank Funktionen wie Passwortschutzeinstellungen, Ereignisregistrierung und internem Speicher für bis zu 4.100 Datensätze pro Benutzer. Die Werte können auf dem Display oder auf einem PC in Form einer Tabelle oder Grafik angezeigt werden.
Zubehörinformationen: Die Standard-Ersatz-Einlegeböden haben eine maximale Arbeitsbelastung von 25 kg pro Boden. Die verstärkten Edelstahl-Einlegeböden (optional für IL 240CR und IL 400CR) haben eine maximale Arbeitsbelastung von 100 kg pro Boden. Bitte beachten Sie die maximale Kammerkapazität gemäß der Spezifikation.
Lieferumfang: Alle Modelle werden mit Prüfzertifikat (Messung der Daten bei 37 °C), Ethernet-Kabel und Premium-Control-Software auf USB-Stick geliefert. Die IL 750CR-Modelle werden mit drei verstärkten Drahteinlegeböden aus Edelstahl geliefert, die Modelle IL 240CR und IL 400CR enthalten drei Standard-Drahteinlegeböden aus Edelstahl.