Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Pipette aid, Turbo-Fix
Lieferant: TPP
Turbo-Fix is a pipette aid for aspiration and dispensing aqueous solutions with glass and plastic pipettes of 1 to 100 ml volume.
  • Precise handling: two operating buttons for sensitive controll of the liquid
  • Speed control: an adjustment thumb wheel for setting the pipetting speed
  • Gravity dispensing: dispensing drop-by-drop by applying a slight pressure on the dispense button
  • Turbo-speed: fastest pipettor on the market; turbo mode provides the instrument with 25% extra pipetting speed
  • Long operating battery life: operating time of over 6,5 hours
  • Llight weight (195 g) makes using the well-balanced instrument comfortable
  • Control: stable and exact fitting of the pipettes with reservoir results in controlled and drop free handling
  • Filter protection: an easy to replace hydrophobic filter protects the Turbo-Fix of accidentally absorbed liquids
The pipetting speed can be controlled with two systems:
Sensitive control of the liquid by applying various finger pressures on the two triggers, from fine to fast pipetting.
Turn the thumb wheel on the back of the instrument to regulate the speed, providing a sensitive control of the liquid level in the pipette.
Weight: 195 g
Zertifizierungen: ISO 9001:2008 certified.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Kapazität Farbe VE Katalognummer Menge
Turbo-Fix pipette aid, EU-plug 1 - 100 ml Durchscheinend gelb 1 TPPA94700
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und erhöhtes Engagement
Bauen Sie auf bekannte Funtkionen und Ressourcen von Avantor – optimiert mit Innovation®. Unsere neue Marke steht für Gewandtheit und die Fähigkeit, sich unseren Kundenbedürfnissen anzupassen.
MEHR ERFAHREN EINKAUF BEGINNEN