Weithalsflaschen, doppelwandig, mit GLS 80® Gewinde, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
215-4157EA 623.96 EUR
215-4157 215-4156
Weithalsflaschen, doppelwandig, mit GLS 80® Gewinde, DURAN®
Flaschen Glasflaschen
Das DURAN® Borosilikatglas 3.3 ist doppelwandig, Weithalsflaschen GLS80® haben eine integrale Ummantelung die Inhalte vom externen Umfeld isoliert. Erhitzte oder gekühlte Flüssigkeiten können durch die Ummantelung geleitet werden um die Temperatur innerhalb der Flasche zu kontrollieren Die doppelwandigen Flaschen bieten eine Verschließbare und flexiblere Alternative zu ummantelten Bechergläsern.
  • Einfacher, günstiger, ummantelter Bioreaktor für Zellkultur
  • gefäße für temperatur-kontrollierte Reaktionen wie enzymatische Verdauung
  • Einfaches Rührkessel-Reaktorsystem mit dem optionalen GLS 80® Kappen Zubehör
  • Thermostatisches Gefäß um Flüssigkeiten, oder Flüssigkeiten mit hoher viskosität bei konstanter Temperatur zu halten, nützlich bei der Arbeit mit endo- oder exothermischen Reagenzien
  • Funktioniert als große Kühlfalle oder Kondensor wenn Trockeneis in den inneren Behälter gegeben wird
Großer Nutztemperaturbereicht von −40 bis 120 °C. Der Bereich kann vergrößert werden von −45 bis 190 °C mit der optionalen weißen GLS 80® PES-Kappe. DURAN® Glasteile sind benutzbar von –196 bis 300 °C aber Vorsicht ist geboten um die Geschwindigkeit von Erhitzen oder Kühlen zu beschränken Alle Bestandteile sind autoklavierbar Der 65 mm weite innere Diameter der GLS 80® ermöglicht einfachen Zugang zu den Inhalten und bequeme Reinigung.
Der flache innere Boden ist kompatibel mit Magnetrührstäbchen, oder dem DURAN® GLS 80® Magnetrührkappen-System Kompatibel mit allen GLS 80® Anschluss-Systemen für Zufuhr oder Entnahme von Flüssigkeiten währen der Bearbeitung. Das innere Gefäß hat eine einfach zu lesende graduierte Volumen-Skala Das GL 18 Anschluss-System ist abnehmbar für erhöhte Sicherheit Die Positionen der 10 mm PTFE Schlauchanschlüsse ist optimiert um einen Gleichmäßigen Strom um die Ummantelung und damit ein konsistentes erhitzen oder kühlen zu garantieren.
Note: Der maximale Druck in der doppelwandigen Glasflasche darf nicht über +50 kPa steigen Diese Produkte dürfen nicht im Vakuum benutzt werden.
Lieferumfang: Wird mit PBT GL 18 Kappen mit Öffnung, PTFE 10 mm Schlauchanschluss, PP-Ausgießring und GLS 80® Kappe geliefert.