Sie suchten nach: Transfektionsreagenzien
76  results were found
SearchResultCount:"76"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: JetMESSENGER® ist eine mRNA-Transfektionsreagenz, die speziell entwickelt wurde, um eine hervorragende Transfektionseffizienz in Zellen zu bieten, die...
Artikel-Nr: (722-100)
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: SpCas9 nuclease sequence is carefully optimized to improve its nuclear import, nuclease editing efficiency, and to reduce off-targeting effects
UOM: 1 * 100 µG
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: Transfektionsreagenz, in vivo-jetPEI® delivery reagent, 0,1 ml, with 10 ml glucose solution (10%)
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: INTERFERin® ist ein leistungsstarkes, gebrauchsfertiges siRNA-Reagenz mit mehr als 90% Silencing-Effizienz bei 1 nM siRNA in vielen verschiedenen...
Lieferant: AGILENT
Beschreibung: The GeneJammer transfection reagent is a proprietary formulation of novel polyamines ideal for transient or stable transfections in a wide variety of ...
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: Das FectoPRO® Transfektions-Kit ist speziell für eine optimierte transiente Genexpression (TGE) in CHO- und HEK-293-Suspensionszellen in verschiedenen...
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: The jetPRIME® DNA and/or siRNA transfection reagent is a powerful and versatile reagent designed to ensure high DNA transfection efficiency and excell...
Artikel-Nr: (101000122.)
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: In vivo-jetRNA®+ is a ready-to-use, efficient and stable lipid-based transfection reagent optimised for in vivo mRNA delivery.
UOM: 1 * 1 mL
Artikel-Nr: (201000002.)
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: Diese NaCl-Lösung (150 mM) wird bei DNA-Transfektionen mit jetPEI® als Verdünnungsreagenz empfohlen.
UOM: 1 * 50 mL
Lieferant: Enzo Life Sciences
Beschreibung: Greatly enhances transfection efficiency
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: Next generation of transfection reagent for rAAV production in suspension.
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: jetOPTIMUS® is a 'best in class' DNA transfection reagent, based on a novel cationic nanotechnology allowing high efficiency with low volume of reagen...
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: PEIprov® ist ein gebrauchsfertiges, optimiertes lineares Polyethylenimin (PEI)-Reagenz (1 mg/ml) zur Produktion rekombinanter Proteine mittels transie...
Artikel-Nr: (201000005.)
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: Transfektionsreagenzien, Glucose solution
UOM: 1 * 10 mL
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: jetPEI® Transfektionsreagenz ist ein lineares Polyethylenimin-Derivat, enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs und liefert hocheffektive und r...
Lieferant: Polyplus-transfection
Beschreibung: Transfection reagents for lentiviral vector production from small to large scale.
New Product
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 76
no targeter for Bottom