Tablet-Kameras, Moticam® BTU
Lieferant: Motic
Moticam®
630-2704EA 876 EUR
630-2704
Tablet-Kameras, Moticam® BTU
Kameras
Diese Tablet-Lösungen können an eine Kamera angeschlossen werden, um Mikroskopaufnahmen anzuzeigen, zu bearbeiten und zu teilen.
  • Komplett aus der Kamera herausnehmbar für höchste Flexibilität
  • Progressive-Scan-Modus, Linse mit C-Mount-Gewindeanschluss
  • JPG-, JPEG-, BMP-, PNG-Bildformat
Bestellinformation: Mit HDMI-Kabel, USB-Kabel, Kalibrierungsobjektträger und Adapter.