Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Inhibitoren
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"71"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Protease inhibitor cocktail, plant
UOM:  1 * 1 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Beinhaltet eine Mischung von Protease-Inhibitoren: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin und Leupeptin. Jedes Gefäß kann in 1 ml deionisiertem Wasser zu ei...
Artikel-Nr: (J586-5MG)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ein irreversibler Inhibitor von Cysteinprotease wie Papain und Cathepsin B,H,L und S. Ebenso ein effektiver Inhibitor von Collagenase.
UOM:  1 * 5 mg
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   RNase Inhibitor zur Hemmung von RNase-Aktivität in Reaktionsgemischen für cDNA Synthese und "in vitro"-Transkription, ebenso wie für langzeit Lagerun...
UOM:  1 * 2 KU
Artikel-Nr: (J584-5MG)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Ein reversibler Serinprotease Inhibitor von α, β, γ, Δ-Chymotrypsin. Hemmt auch Papain und viele andere Cycstein Proteasen.
UOM:  1 * 5 mg
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, EDTA and Pepstatin. Each vial contains sufficient material to provide 5 ml of a 20X solu...
UOM:  1 * 5 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Protease inhibitor cocktail, mammalian, 100X
UOM:  1 * 1 ml
Lieferant:  Cayman Chemical
Beschreibung:   E-64 ((2S,3S)-(+)-trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-4-guanidinobutan)
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 71
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Nächste