Absturzsicherungsset mit Auffanggurt und Manyard, Miller H-Design®
Lieferant: Honeywell Safety
Miller® H-Design®
113-8664EA 267 EUR
113-8664
Absturzsicherungsset mit Auffanggurt und Manyard, Miller H-Design®
Fallschutz Absturzsicherungs-Sets
Miller Construction Kits sind ideal für Arbeiter in der Bauindustrie, die nach einer leichten, komfortablen Lösung suchen, um sicher arbeiten zu können.
Das Miller H-Design-Kit enthält:
  • H-Design Duraflex Auffanggurt mit Verbindungsschnallen
  • Manyard, 2 m Länge, mit Gerüsthaken
  • Lieferung in schwarzem Miller Rucksack