Diese VWR-Reinraumhandschuhe werden aus einem synthetischen Copolymer aus Acrylnitril, Butadien und Methacrylsäure hergestellt und bieten einen zuverlässigen, beständigen und bequemen Handschutz für anspruchsvolle Reinraum-Anwendungen. Die beidhändig tragbaren Handschuhe weisen eine hohe Zugfestigkeit sowie eine gute Permeationsbeständigkeit gegen viele Lösungsmittel, Säuren und Basen auf.
- Außergewöhnlich geringe Partikelzahl
- Strukturierte Finger für verbesserte Griffigkeit auf Komponenten
- Sich verjüngende Manschetten mit Rollrand für sicheren Sitz
- Antistatisch zur Vermeidung von statischer Entladung
- Frei von Naturkautschuklatex
- Silikonfreies Material zur Verringerung von ionischen Verunreinigungen und der Übertragung nicht flüchtiger Rückstände (NVR)
- Nicht färbend, nicht verwischend: Verringern das Risiko von Verunreinigungen der benutzten Teile – auch bei längerem Tragen
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 10, ISO 4, M2.5 oder höher.
Qualitätsgeprüft gemäß ASTM-, FTMS- und IEST-Standards.
Zertifizierungen: EN 374-2/-3, Kat. III, AQL 1,5
Verpackung: 100 Handschuhe pro doppeltem Beutel, 10 Beutel pro Verpackungseinheit. Die Handschuhe sind doppelt in versiegelten Polyethylen-Reinraumbeuteln verpackt. Jeder Karton ist doppelwandig. Zur Beschriftung von Beutel und Karton wird IPA-beständige Tinte verwendet.