Sie suchten nach: Zelleinfriermedien
5  results were found
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: SeraFree™ Medien für die Kryokonservierung sind gebrauchsfertige Tiefkühlmedien für die Kryokonservierung von adhärenten oder kultivierten Suspensions...
Lieferant: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beschreibung: CryoStor® cryopreservation freeze media products have been designed to mitigate temperature-induced molecular cell stress responses during freezing an...
Artikel-Nr: (HYCLSR30002.02)
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
Beschreibung: HyClone™ HyCryo-STEM is a serum-free cryopreservation media designed specifically to maintain differentiation potential and minimise spontaneous diffe...
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (SR30001.02)
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
Beschreibung: Animal origin-free HyClone™ HyCryo cryopreservation media is designed for general use.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (ICNA0920300M2)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Cellvation is a cryopreservation medium designed for optimal cell recovery and convenience.
UOM: 1 * 60 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom