Mit Eisen angereichertes Kälberserum von bis zu sechs Monate alten Tieren US-amerikanischen Ursprungs, die hauptsächlich mit Milchpulver ernährt wurden.
- 100% aus den USA stammend
- Unabhängig von externen Labors getestet
- Vollständig rückverfolgbar
Diese Tiere weisen eine natürlich hohe Konzentration von Transferrin auf. Wird das Serum mit Eisen versetzt, bindet das Eisen das ungebundene Transferrin, was ein Produkt mit der drei- bis vierfachen Menge verfügbaren Eisens gegenüber FBS oder Pferdeserum ergibt. Dieses Produkt ist eine ausgezeichnete, kostengünstige Alternative zu FBS und schneidet bei vielen etablierten Zelllinien oft ebenso gut wie FBS ab. Bei manchen Anwendungen ist es sogar besser als FBS und Pferdeserum.
Zertifizierungen: Die Lieferkette wurde von der International Serum Industry Association (ISIA) in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit zertifiziert.