Vollmaske, Sari
Lieferant: Scott Safety
Sari
111-2143EA 179.95 EUR
111-2143
Vollmaske, Sari
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Die Vollmaske Sari wird wegen ihrer hohen Sicherheitsstandards, ihrer Zuverlässigkeit und ihres Tragekomforts geschätzt. Sari ist zugelassen für die Verwendung mit den Filtern der Reihe Pro2000, mit den Filtergebläseeinheiten Autoflow und Proflow und mit Druckluft-Versorgungssystemen mit konstanter Luftzufuhr.
  • Breite Dichtungslippe für Tragekomfort und exzellente Passform
  • Angenehm zu tragen auch bei langen Arbeitseinsätzen
  • Einstellbare Fünf-Punkt-Kopfbänder aus Gummi
  • Große, verzerrungsfreie Sichtscheibe
  • Sprechmembran für klare Kommunikation
Zertifizierungen: EN 136 Klasse 3