- Home
- Prüfkammern
- Klimakammern
- Klimaschränke mit erweitertem Temperatur- und Feuchtebereich, Serie KMF
Klimaschränke mit erweitertem Temperatur- und Feuchtebereich, Serie KMF
Lieferant: Binder
390-0995EA
19812
EUR
390-0995
390-0996
390-0997
Klimaschränke mit erweitertem Temperatur- und Feuchtebereich, Serie KMF
Prüfkammern
Klimakammern
Die Konstantklimaschränke der Serie KMF garantieren konstante Testbedingungen in der gesamten Edelstahl-Kammer selbst bei voller Beladung und erfordern nur wenig Platz auf der Arbeitsfläche. Die Geräte können mit dem Binder Pure Aqua Service, einem flexiblen Wasseraufbereitungssystem (optional), oder deionisiertem Wasser betrieben werden. Die Geräte führen einen Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse durch.
- Elektronisch geregeltes APT.line™ Vorwärmekammer- und Kühlsystem garantiert hohe Temperaturgenauigkeit und langfristig stabile, reproduzierbare Ergebnisse, kein Austrocknen der Proben
- MCS Controller mit 25 abspeicherbaren Programmen mit je 100 Abschnitten für max. 500 Programmsegmente
- Intuitiver Touchscreen-Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Benutzerfreundliche LCD-Anzeige und übersichtliche Menüführung, Echtzeituhr und integrierter elektronischer Linienschreiber
- Unabhängiger, einstellbarer Temperaturwählwächter Klasse 3.1 mit optischem und akustischem Alarm zum Schutz der Proben und der Geräte
- Elektronisch geregeltes Be- und Entfeuchtungssystem mit kapazitivem Feuchtesensor
Das Befeuchtungssystem erfordert nur minimale Wartung, bietet Dampfdruckbefeuchtung für schnelle Reaktionszeiten und ist mit einem driftfreien kapazitiven Feuchtesensor ausgestattet. Alle Modelle verfügen über ein leistungsstarkes Kompressor-Kühlsystem für Umgebungstemperaturen bis 32 °C. Der breite Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich macht diesen Konstantklimaschrank ideal für Stresstestreihen.
Die über den internen Datenlogger gemessenen Werte sind im offenen Format über USB auslesbar. Alle Modelle verfügen über eine Innentür aus ESG-Sicherheitsglas mit Dichtung und 2-facher Außentürdichtung; die Tür ist zum Schutz gegen Betauung beheizt. Durch die spezielle TIMELESS-Beschichtung wird Glaskorrosion vermieden. Die Modelle KMF 240 und KMF 720 sind mit 4 Rollen ausgestattet, zwei mit Festellbremse.
Lieferumfang: Werden mit einem Einschub aus Edelstahl, Binder Prüfzertifikat und APT-COM™ 3 Basic Edition Kommunikationssoftware geliefert. Die Geräte haben eine Ethernet-Schnittstelle, eine Durchführung mit Silikonstopfen (Ø 30 mm) auf der linken Seite und werden mit vollständiger Schlauchplatzsicherung für die Wasserzu- und -ableitung inklusive 6-m-Wasserschlauch geliefert. Eine breite Auswahl an Zubehör ist verfügbar und Kalibrierungen und Validierungen sind möglich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.vwr.com oder kontaktieren Ihre lokale Avantor-Niederlassung.
Bitte beachten Geeignete Wasserqualitäten:
*VE-Wasser mit einer Leitfähigkeit zwischen 1 µS/cm bis max. 20 µS/cm aus einer kundenseitig bereits vorhandenen VE-Wasseraufbereitung. (Wasser, das sich im Gleichgewicht mit dem CO₂ der Luft befindet und eine geringere Leitfähigkeit als 1 µS/cm aufweist (Reinstwasser) kann mit seinem niedrigen pH-Wert Säurekorrosion verursachen.)
*Wasser, das durch die optional erhältliche Wasseraufbereitung Binder Pure Aqua Service (Einwegsystem) aufbereitet wurde. Die Messeinrichtung zur Beurteilung der Wasserqualität ist immer wieder verwendbar
*VE-Wasser mit einer Leitfähigkeit zwischen 1 µS/cm bis max. 20 µS/cm aus einer kundenseitig bereits vorhandenen VE-Wasseraufbereitung. (Wasser, das sich im Gleichgewicht mit dem CO₂ der Luft befindet und eine geringere Leitfähigkeit als 1 µS/cm aufweist (Reinstwasser) kann mit seinem niedrigen pH-Wert Säurekorrosion verursachen.)
*Wasser, das durch die optional erhältliche Wasseraufbereitung Binder Pure Aqua Service (Einwegsystem) aufbereitet wurde. Die Messeinrichtung zur Beurteilung der Wasserqualität ist immer wieder verwendbar
New Product
Zeitlich begrenzte Aktion
Ausgewählte Artikel unterhalb sind derzeit in Aktion
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart