Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Sodium calibration standards for ISE measurement, Orion™
Lieferant: Thermo Scientific
Solutions for 8611BNWP Combination or 8411BN & 800300 Half-cell Electrodes
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Symbol Konzentration VE Katalognummer Menge
Sodium Standard Na 10 ppm 475 ml 662-0831
Sodium Standard Na 100 ppm 475 ml 662-0832
Sodium Standard Na 1000 ppm 475 ml 662-0744
Sodium KAP standard with ISA Na 1000 ppm 475 ml ORIO841109
Sodium Known Addition Kit, 3 x 475 ml of 1M NaCl standard with ISA and 1 x 475 ml ISA Na 1M 1 KIT ORIO650700
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping