Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Accessories for pH electrodes, Orion™
Lieferant: Thermo Scientific
Orion™
Accessories for storing and protecting pH electrodes. Storage bottles protect and condition electrodes when not in use; bulb guard protects the pH sensing bulb of glass pH electrodes.
  • Electrode storage bottles can be used with any 6, 8 or 12 mm pH electrodes
  • Electrode bulb guard: Designed for glass body pH electrodes; for use with standard or Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH electrodes
  • Bulb guard: One end of the bulb guard fits over standard electrodes while the other end fits over Sure-Flow electrodes without interfering with the Sure-Flow flushing action
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Electrode storage chamber for use with No Cal electrodes 1 ORIO020017
Electrode storage bottle for pH storage solution 3 662-1526
Bulb guard for use with Sure-Flow and standard glass electrodes 5 ORIO910005
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping