Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Cover glasses, square
Lieferant: Karl Hecht
Borosilicate glass coverslips for histology and microscopy.
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Material L×B Stärke VE Katalognummer Menge
Borosilikatglas 22×22 mm 0,13 - 0,16 mm 1.000 HECH40990115
Borosilikatglas 12×12 mm 0 100 HECH40990103
Borosilikatglas 22×22 mm 1 1.000 HECH41000115
Borosilikatglas 24×24 mm 1 100 HECH41000121
Borosilikatglas 10×10 mm 0 1.000 HECH40990101
Borosilikatglas 18×18 mm 1 1.000 HECH41000109
Borosilikatglas 24×24 mm 0,13 - 0,16 mm 1.000 HECH40990121
Borosilikatglas 15×15 mm 0 100 HECH40990106
Borosilikatglas 18×18 mm 0 1.000 HECH40990109
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge