Etiketten für BMP™ 51/53 Drucker, Typ B-499
Lieferant: Brady
BRDY143343EA 56.66 EUR
BRDY143343 BRDY143354 BRDY143342 BRDY143353 BRDY143341 BRDY143352 BRDY143362 BRDY143340 BRDY143351 BRDY143350 BRDY143361 BRDY143360 BRDY143349 BRDY143348 BRDY143357 BRDY143346 BRDY143356 BRDY143355 BRDY143344 BRDY131588 BRDY131600
Etiketten für BMP™ 51/53 Drucker, Typ B-499
Etiketten
Diese Etiketten bestehen aus Nylongewebe mit permanentem Klebstoff, der eine Etikettierung in Umgebungen mit Hitze, Kälte, Öl und Schmutz ermöglicht. Sie sind ideal für die Kennzeichnung von Drähten und Kabeln, die Kennzeichnung elektronischer Komponenten, die Kennzeichnung von Laborfläschchen und die allgemeine Etikettierung.
  • Ausführung mit langem- und kurzem Zipfel bieten ein Fenster zum Anzeigen des Flüssigkeitsstands im Röhrchen
  • Dünne Bauweise verhindert Verklemmen in Zentrifugen und Gestellen
  • Permanenter Acrylkleber