Sulfamethoxypyridazin, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
ICNA0215671225EA
85.5
EUR
ICNA0215671225
Sulfamethoxypyridazin, Pulver
Sulfamethoxypyridazin
Formel:
C₁₁H₁₂N₄O₃S Molekulargewicht: 280,3 g/mol |
MDL Number:
MFCD00057372 CAS-Nummer: 80-35-3 |