Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Phosphotyrosine Mouse Monoclonal Antibody [clone: PY20]
Lieferant: MP Biomedicals
ImmunO™
A large number of oncogene protein kinases and growth factor receptors will typically phosphorylate tyrosine residues. The PY20 and other phosphotyrosine antibodies have been effective in the characterization of tyrosine kinase substrates involved in oncogenesis, growth regulation and cell differentiation.
  • Working dilution: 1:500 for Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
  • Working dilution: 1:5000 for Western Blot
  • Working dilution: 1:2000 for ELISA
Antibody is packaged in quantities of 100 µg at a concentration of 1 mg/ml in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, pH 7,5. It is a highly purified immunoglobulin fraction.
It reacts specifically and strongly to phosphotyrosine containing proteins. It will not recognize phosphothreonine or phosphoserine containing proteins. This antibody is not species specific. It is known to be inhibited by divalent cations (>1 mM) and high salt concentrations (>0,2 M).
Type: Primary
Antigen: Phosphotyrosine
Clonality: Monoclonal
Clone: PY20
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µG ICNA08691371
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen name Phosphotyrosin
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone PY20
Wirt Mouse
Isotyp IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Konzentration 1,0 mg/ml
Immunogen Phosphotyrosine conjugated to carrier protein (PY-KLH)
Lagertemperatur 0 to +5 °C
Tested applications Immunoblot
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge