Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Synaptophysin IgG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SY38]
Lieferant: MP Biomedicals
This antibody identifies synaptophysin, a 38 kDa membrane glycoprotein. It may be a valuable aid in the examination of various neuropathological disorders, especially those associated with altered synapse patterns and defects of neurotransmitter sections. It may also possess potential for studying diseases such as Alzheimer's disease, alcoholic fetoembryopathy, and senile dementia.
  • Specificity: It is an excellent marker for several neuroendocrine, neuronal and adrenal tumors, and reacts with synaptophysin, a transmembrane glycoprotein of presynaptic vesicles
  • Dilution range: 1:50 for Immunohistochemical application
  • It can reconstitute with 1,0 ml of distilled water
The antibody is in PBS buffer, pH 7,4, with 0,5% BSA, and 0,09% sodium azide.
Type: Primary
Antigen: Synaptophysin
Clonality: Monoclonal
Clone: SY38
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat, Rat PC-12 cell line
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
50 μg 50 µG ICNA08697301
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol SYP
Antigen name Synaptophysin
Reaktivität Rat, Human, Mouse, Bovine
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone SY38
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Immunogen Synaptophysin from presynaptic vesicles of bovine brain
Molecular weight 38 kDa
Purification Affinity purified
Form Lyophilised
Lagertemperatur +2 °C to +8 °C
Tested applications Immunoblot, Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunohistochemical Staining of Formalin-Fixed Paraffin Embedded Tissue Sections, Immunohistochemical Staining of Frozen Tissue Sections
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge