Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Anti-Chondroitin-6-Sulphate Mouse Monoclonal Antibody [clone: MK302]
Lieferant: MP Biomedicals
This mouse chondroitin 6 sulphate monoclonal antibody used in EIA, RIA and immunoblotting.
  • Dilution range: 1:100 to 1:5000 for ELISA
  • Dilution range: 1:100 to 1:200 for RIA
Type: Primary
Antigen: Chondroitin-6-Sulfate
Clonality: Monoclonal
Clone: MK302
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Dog, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Sheep
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μL 100 µl ICNA08636521
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen name Chondroitin-6-Sulphate
Reaktivität Sheep, Rat, Bovine, Human, Rabbit, Mouse, Dog
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Primary
Clone MK302
Wirt Mouse
Isotyp IgG1
ELISA Yes
Format Ascites fluid
Immunogen Chondroitinase ABC-digested adult human aggrecan
Form Liquid
Storage temperature – 20 oC
Tested Applications RIA
Immunoblot
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge