Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Mouse Anti-Human IgG PAN Monoclonal Antibody

Lieferant: MP Biomedicals
This purified monoclonal antibody is supplied in 10 mM phosphate buffered saline, pH 7,4.

Type: Secondary
Antigen: IgG Fc PAN
Clonality: Monoclonal
Clone: HP6017
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2ak
Reactivity: Human



Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
 

BESTELLEN

Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1 mg 1 mg ICNA08630722
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

TECHNISCHE DATEN

Antigen symbol IgG PAN
Antigen name Immunoglobulin G PAN
Reaktivität Human
Klonalität Monoclonal
Antikörper Typ Secondary
Clone HP6017
Wirt Mouse
Isotyp IgG2ak
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Format Ascites fluid
Form Liquid
Antibody fragment F(c)
Lagertemperatur – 20 oC
UniProtKB P31994
Tested applications Radio Immunoassay
Enter Details

Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben

Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge