Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Sheep Anti-Human IgG3 Polyclonal Antibody
Lieferant: MP Biomedicals
Based on Immunoelectrophoresis, it produces precipitin band at a concentration of 1,0 mg/ml.
  • Can be reconstituted with 1,0 ml sterile distilled water
  • Dilution range: 1:20 for Immunoelectrophoresis
Type: Secondary
Antigen: IgG3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
1 mL 1 ml ICNA08643121
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol IgG3
Antigen name Immunoglobulin G3
Reaktivität Human
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Sheep
ImmunoChemistry Yes
Form Lyophilized
Lagertemperatur 0 to +5 °C
Tested Applications Immunodiffusion, Immunoelectrophoresis
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge