Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Rabbit Anti-Mouse IgG2a Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Lieferant: MP Biomedicals
This antibody is specific for the gamma 2a chain. It exhibits minimal to no cross reactivity to other mouse IgG subclasses, IgA,IgM, or light chains. There is minimal or no cross reaction with human serum proteins.
  • Working dilution: 1:1000 - 1:2000 for ELISA
Type: Secondary
Antigen: IgG2a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horse radish peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Auf diesem Gerät angemeldet bleiben
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Größe VE Katalognummer Menge
100 μg 100 µG ICNA08642541
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Antigen symbol IgG2a
Antigen name Immunoglobulin G2a
Reaktivität Mouse
Konjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Klonalität Polyclonal
Antikörper Typ Secondary
Wirt Rabbit
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Purification Affinity purified
Form Liquid
Lagertemperatur 0 to +5 °C
Tested Applications Immunoblot
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge