Die unsterile, beutelartige Maske besitzt gestrickte Polyurethan-Kopfbänder und ist komplett ultraschallverschweißt. Die innere und äußere Schicht besteht aus Polyester-Spinnvlies und die mittlere Filterschicht aus Meltblown-Polyester.
- Vollständige Halsabdeckung
- Latexfrei
- Patentierter Abstandhalter erzeugt einen großen Atemraum
- Ultraschallverschweißte Säume
- Fusselarm
- Komplett innenliegendes, formbares Nasenband
Zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 geeignet.
Store in a dry, cool place (<40 °C) away from direct sunlight and fluorescent light.
Zertifizierungen: In einem gemäß ISO 9001:2015 zertifizierten Werk gefertigt und in einer NEBB-zertifizierten Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 verarbeitet. Stichprobennahme und Prüfung gemäß ISO 2859-3:1992.
Verpackung: 50 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; sechs Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; ein Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (300 Stück).