Standard-Mikroskop, DM300
Lieferant: Leica
630-3240EA 1340 EUR
630-3240 630-3393 630-3239 630-3238 630-3105
Standard-Mikroskop, DM300
Mikroskope
Das Lichtmikroskop Leica DM300 für etwas erfahrenere Schüler und Life Science-Studenten ist kompakt, wartungsfrei und bedienerfreundlich und ermöglicht so Tag für Tag störungsfreien Betrieb.
  • Wartungsfreie, versiegelte Fokussiermechanik mit Messingachse gewährleistet eine präzise Fokussierung
  • Die LED-Beleuchtung Leica EZLite™ liefert kühles, weißes Licht bei einem um 80% geringeren Energieverbrauch
  • LED-Beleuchtung spart zudem Kosten durch den Wegfall des Lampenwechsels
  • Vorzentriertes, vorfokussiertes professionelles Kondensorsystem für optimale Beleuchtung
  • Klar beschriftete Irisblende für die Feinabstimmung der Bildauflösung
  • Integrierter mechanischer Objekttisch mit niedrig angebrachter X/Y-Steuerung für präzisen Probentransport bei starker Vergrößerung
  • Kompakte Größe mit kleiner Stellfläche für einfache Lagerung und bequemen Transport
Das mit einem mechanischen Objekttisch für zwei Objektträger und einem beschrifteten Abbe-Kondensor ausgestattete DM300 kann für Mitbeobachtung und einfache Lagerung mit drehbaren Monokular- oder Binokulartuben konfiguriert werden.
The trinocular tube features a 50%/50% camera/eyetube split.
Bestellinformation: Bitte beachten Sie, dass das Netzkabel separat bestellt werden muss.
Lieferumfang: Wird mit Binokulartubus, Achromat-Objektiven (4×, 10×, 40×, 100×), Öl (10 ml), Staubschützhülle und Anwenderdokumenten geliefert.