Sie suchten nach: Reagenz-Reservoirs
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Für Anwendungen in der Mehrkanal-Pipettierung entwickelt. Diese Einweg-Reservoirs sind für alle Arten von Pipetten mit bis zu zwölf Kanälen ausgelegt.
Artikel-Nr: (391-0625)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: 175 ml graduated polypropylene reagent reservoir with lid. Unique V-shaped bottom reduces dead volume.
UOM: 1 * 10 ST
Lieferant: BIOTIX INC.
Beschreibung: Diese Einweg-Reservoirs wurden für Anwendungen mit Mehrkanalpipetten entwickelt und können mit Pipetten mit bis zu 12 Kanälen verwendet werden. Anwend...
Artikel-Nr: (BHIT783500)
Lieferant: Sartorius
Beschreibung: PP, white. This durable reagent vessel is chemically resistant to all common reagents. It is especially useful with all multi channel pipettes.
UOM: 1 * 16 ST
Lieferant: Simport Scientific
Beschreibung: For labs involved with fraction collecting, compound storage, plate replication, and mixing applications. Suitable for a range of liquid handling conf...
Lieferant: Brand
Beschreibung: PP, sehr gut durchscheinend, autoklavierbar
Lieferant: Corning
Beschreibung: Weißes PS, steril, zum Einmalgebrauch
Lieferant: Corning
Beschreibung: PS, weiß, steril, zum Einmalgebrauch
Lieferant: Corning
Beschreibung: These polypropylene reagent vessels are appropriate for automated and manual applications
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
Lieferant: Corning
Beschreibung: PS, white. These disposable reservoirs are designed to accommodate all multi channel pipettors.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: PP, weiß, autoklavierbar
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: These reagent reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures. They are designed for multi-channe...
Artikel-Nr: (HEATHS20821A)
Lieferant: HEATHROW
Beschreibung: PP. This non sterile solution basin/reagent reservoir has a standard 50 ml basin on one side and 12 individual 5 ml basins on the other side.
UOM: 1 * 25 ST
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Beschreibung: White PS. These disposable reservoirs feature graduations on their inside wall which enable a quick measurement of the remaining liquid.
Lieferant: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Beschreibung: PP or PS. These reservoirs offer an extra-wide base to add rigidity and stability, helping to avoid spills.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom