Sie suchten nach: Elektroden
335  results were found
SearchResultCount:"335"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: pH-Elektroden mit BNC-Anschluss und Kabel.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Laboratory and field electrodes for general applications. Supplied with a fixed cable or plug head, VWR® electrodes can be connected to most pH meters...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Elektrode, Leitfähigkeit, VWR®
Artikel-Nr: (664-0182)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Dieser Gelöstsauerstoff-/Temperatursensor vom Typ IDP (Intelligent Digital Probe) kann mit den Multiparameter-Messgeräten pHenomenal® MD 800...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: pH-Elektroden mit festem 1-m-Kabel oder S7-Stecker.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Mit festem 1 m-Kabel.
Artikel-Nr: (662-1381)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Elektrode mit flacher Oberfläche ist eine pH/Referenz-Kombinationselektrode mit doppeltem Referenzdiaphragma. Sie beinhaltet eine pH- und eine R...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kombinierte pH-Elektroden mit 1-m-Festkabel.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: VWR®, RD 223 (redox), Glas, Ø×L: 12×120 mm, BNC, 1-m-Kabel
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: These pH electrodes are available with refillable electrolyte or non refillable.
Artikel-Nr: (663-0356)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese Leitfähigkeits-/Temperaturmesszelle vom Typ IDP (Intelligent Digital Probe) kann mit den Multiparameter-Messgeräten pHenomenal® MD 800...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kombinierte Elektroden liefern schnelle, präzise und stabile pH-Messungen, ideal für die Bereiche Qualitätskontrolle sowie Forschung und Entwicklung.
Artikel-Nr: (662-1796)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Elektrode, pH, VWR®, Doppeldiaphragma Referenz-Elektrode, Halbzelle, 1 m Kabel, Glas, Elektrolyt: 3,5 mol/l KCl, Ø×L: 12×150 mm, 3 mm pin, Für: Wasser, Cremes, Getränke, TRIS-Puffer
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Diese pH-/Temperatur-Elektroden vom Typ IDP (Intelligent Digital Probe) können mit den Multiparameter-Messgeräten pHenomenal® MD 8000 H...
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Elektrode, Sauerstoff, VWR®, 1-m-Kabel
Artikel-Nr: (663-0147)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Elektrode, Leitfähigkeit, VWR® PHenomenal®, pHenomenal® CO11, 10 µS/cm - 20 mS/cm, 0...+80 °C, Epoxid, Ø×L: 15,3×120 mm, 0,84 cm-1, 8-polig, 1,5 m-Kabel
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 335
no targeter for Bottom