Sie suchten nach: ISE-Elektroden
49  results were found
SearchResultCount:"49"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: WTW
Beschreibung: Die bedienerfreundlichen, robusten, ionenselektiven Elektroden eignen sich ideal für den mobilen Einsatz.
Artikel-Nr: (662-0381)
Lieferant: WTW
Beschreibung: These 500 series half cells require a separate reference electrode type R 503 (an exception for this is the gas-sensitive NH 500/2 with integrated ref...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: These ion-selective half-cells (exception: Sodium-sensitive electrode) consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module.
Lieferant: SI Analytics
Beschreibung: Elektrode, ISE, PB 60, Parameter (ISE): Blei, pH: 4 - 7, 0...+80 °C, Steckkopf, Für: Bestimmung von Blei-Ionen
Artikel-Nr: (HACHLZW9652970002)
Lieferant: Hach
Beschreibung: sensION+ 9652 is a half-cell (reference not integrated) chloride ion selective electrode with an epoxy body and non-replaceable crystalline membrane s...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: These electrodes are designed for measuring lead ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: These potassium electrodes are designed to measure potassium in aqueous solutions simply, accurately and economically.
Lieferant: Hach
Beschreibung: IntelliCAL™ ISENO3181 ist eine digitale ionensensitive Nitrat-Kombinationselektrode mit integriertem Temperatursensor und nicht nachfüllbarer Doppelka...
Lieferant: Hach
Beschreibung: Radiometer Analytical reference electrodes are available with a variety of reference systems and liquid junctions.
Lieferant: Hach
Beschreibung: IntelliCAL™ ISECL181 ist eine digitale ionensensitive Ammonium-Kombinationselektrode mit integriertem Temperatursensor und nicht nachfüllbarer Doppelk...
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Elektrode, ISE, perfectION™, Parameter (ISE): Kalium, 10-6 -  mol/l, pH: 2,5 - 11, 0...+40 °C, Epoxid, BNC, 1,2-m-Kabel
Lieferant: Mettler - Toledo
Beschreibung: Ionenselektive Halbzellen und gasempfindliche Elektroden zur schnellen und einfachen Bestimmung von Konzentration und Aktivität einer Reihe von aufgel...
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: These electrodes are designed for measuring cupric ions in aqueous solutions quickly, simply, accurately and economically.
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: Diese Chlorid-Elektroden ermöglichen die Bestimmung von freiem Chlorid im Bereich von 1×10-5 M bis 1 M.
Lieferant: Hach
Beschreibung: IntelliCAL™ ISENH4181 ist eine digitale, ionenselektive Ammonium-Kombinationselektrode mit eingebautem Temperatursensor und nicht nachfüllbarer Doppel...
Lieferant: Hach
Beschreibung: IntelliCAL™ ISENA381 ist eine digitale ionenselektive Kombinationselektrode (ISE) mit integriertem Temperatursensor und nachfüllbarer, doppelter Refer...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 49
no targeter for Bottom