VWR® Standard 1000, Kreisschüttler
Lieferant: VWR Collection
444-2900EA 1110 EUR
444-2900 444-2901 444-2902
VWR® Standard 1000, Kreisschüttler
Schüttler Kreisschüttler
Allzweckschüttler mit Mikroprozessorsteuerung, eignet sich ideal für einfache Mischanwendungen, für Blotting-Verfahren sowie zum Färben und Entfärben. Die variable Drehzahlregelung sorgt für eine konstante, gleichmäßige Schüttelbewegung. Die Drehzahl kann über einen Drehknopf von 1 bis 10 eingestellt werden und lässt sich für mehr Sicherheit mithilfe der Rampenfunktion langsam auf den Sollwert erhöhen.
  • Für Dauerbetrieb geeignet
  • Kann zwischen 0 und 40 °C (max. 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) in einem Brutschrank, CO₂-Inkubator oder Kühlraum verwendet werden
Lieferumfang: Lieferung mit rutschfester Gummimatte.