Zell- und Gewebekulturflaschen eignen sich hervorragend für Zellenwachstum.
- Mit fünf verschiedenen Wachstumsflächen erhältlich
- Ebene und riefenfreie Flaschenoberfläche für einen maximal nutzbaren Wachstumsbereich
- Zwei verschiedene Verschlusstypen können in offenen und geschlossenen Systemen verwendet werden
- Innovativer schräger Hals erleichtert den Zugriff mit Pipette und Zellschaber
- Dreieckiges Kopfteil mit breiter Basis bietet Stabilität
- Leicht zu stapeln
- Mattierter Bereich in der Nähe des Halses für einfaches Markieren/Beschriften
- Eingravierte Graduierungen an mehreren Seiten
- Getestet auf 100% Integrität
- Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
- Frei von DNase und RNase, nicht pyrogen
Unbehandelt: Diese Zell- und Gewebekulturflaschen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Zellanhaftung unerwünscht ist.
TC-behandelt: Für optimale Zellhaftung und optimales Zellwachstum. TC-behandelt, erweitert (*): Tiefere Flasche für höheres empfohlenes Arbeitsvolumen.
Oberfläche mit erhöhter Zellhaftung: Diese höchst hydrophile Oberfläche bietet einen signifikanten Vorteil gegenüber der herkömmlichen Zellkulturoberfläche. Die Oberflächenbehandlung kann die Zellausdehnung und -haftung verbessern und eignet sich für Zellen, die aufgrund des Phänotyps der Zellen oder je nach Belastung der Kultur schlechter anhaften oder zusätzliche biologische Beschichtungen für eine bessere Haftung erfordern.
734-3419 and 734-3420 perfectly fits for Thermo Fisher incubators. Three can be placed in parallel on each floor to fully use the space.
Zertifizierungen: Nach ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008 zertifiziert.