Mehrkanal-Peristaltikpumpen, Serie PP 4000
181-4011EA 2830 EUR
VWRI181-4011 VWRI181-4014 VWRI181-4012 VWRI181-4013
Mehrkanal-Peristaltikpumpen, Serie PP 4000
Die Peristaltikpumpen der Serie PP 4000 sind Mehrkanal-Pumpen mit genauer Durchflussregulierung und einem breiten Durchflussbereich. Sie sind somit ideal für die meisten Pumpanwendungen, einschließlich Bioassays, Elektrophorese, Chromatographie und pH-Steuerung.
  • Kassetten-Ausführung ermöglicht einen schnellen Schlauchwechsel und macht Hardware in anderen Mehrkanal-Ausführungen überflüssig
  • Robuster Motor und Steuerung sorgen langfristig für zuverlässigen Betrieb
  • Kontaminationsfreies Pumpen – die Flüssigkeit kommt nur mit dem Schlauchmaterial in Berührung
  • In sieben Sprachen programmierbar – leichtes Einstellen an fast allen Standorten weltweit
  • Drei Betriebsmodi: Durchfluss, zeitgesteuerter Durchfluss und programmierbare Dosierungszyklen
  • Niedrigere Pulsationsströmung und höhere Genauigkeit bei geringen Volumina und Strömungsgeschwindigkeiten
  • Hohe Reproduzierbarkeit auf allen Kanälen
  • Kassetten bieten definierte und reproduzierbare Okklusionsbedingungen
Die Pumpen PP 4000 sind mit einer Fernsteuerung für Geschwindigkeit, Pumprichtung und Start/Stopp/Spülen ausgestattet, mit einer großen Auswahl an austauschbaren Mehrkanal-Pumpenköpfen, Antrieben und Schläuchen erhältlich und können bis zu 12 Kanäle gleichzeitig betreiben. Ein konfiguriertes FH100M Pumpensystem besteht aus einem Pumpenkopf, Antrieb und einem kompletten Kassettensatz.
Ermöglichen genaue, voreingestellte, parallele Durchflüsse bei schwierigen oder Mehrphasen-Flüssigkeiten. Digitale Anzeige der Pumpengeschwindigkeit, Prozent der Maximalgeschwindigkeit oder Anzahl der Dosierungszyklen. Anpassbarer Anpressdruck definiert die Durchfluss- und Druckleistung und optimiert die Lebensdauer des Schlauchmaterials. Ventilfreie Alternative zu Membran- und Kolbenpumpen.
Zertifizierungen: EN 61010-1 (EU-Niederspannungsrichtlinie) und EN 61326 (EMV-Richtlinie der EU)