Kochhosen, Chester C078
Lieferant: Portwest
PRTWC078CHRSEA 28.2 EUR
PRTWC078CHRS PRTWC078CHRXXXL PRTWC078CHRXXL PRTWC078CHRL PRTWC078CHRM PRTWC078CHRXL
Kochhosen, Chester C078
Arbeitskleidung
Praktische und strapazierfähige Kochhose aus 100% Baumwolle.
  • Oberschenkeltasche, eine Hüfttasche
  • Verdeckter Reißverschluss
  • Voll elastischer Bund mit Kordelzug
Gewicht: 190 g/m².