Hydraulische Tablettenpresse, KBr
Lieferant: PerkinElmer
PERC51004599EA 6750 EUR
PERC51004599
Hydraulische Tablettenpresse, KBr
Pressen
Diese hydraulische Tablettenpresse wird in Kombination mit dem KBr-Presswerkzeug verwendet, um KBr-Presslinge herzustellen.
Der Pressdruck wird durch Betätigung des Handhebels aufgebaut.
Bestellinformation: Evakuierbares KBr-Presswerkzeug, KBr-Presslinghalter und verstellbarer Adapter sind separat zu bestellen.