HPTLC Vario System
Lieferant: CAMAG
552-0049EA 2380 EUR
552-0049
HPTLC Vario System
TLC-Platten-Monitore
Zeitersparnis durch Optimierung der Entwicklungsbedingungen
  • Entwicklung mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln kann parallel getestet werden
  • Sandwich- und Tankkonfiguration können parallel simuliert werden, sodass Ergebnisse direkt vergleichbar sind
  • Sechs verschiedene Bedingungen der Vorkonditionierung, inkl. relativer Luftfeuchtigkeit, können gleichzeitig getestet werden
  • Die unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen können frei kombiniert werden
Lieferumfang: Das HPTLC Vario System umfasst eine HPTLC Vario Kammer für Platten mit einer Größe von 100×100 mm und einen HPTLC-Linienfräser für die Vorbereitung von DC/HPTLC-Platten.