Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Kryo-Lagerbehälter, Serie CSS und XSS
Lieferant: VWR Collection
VWR®
478-0286EA 1540 EUR InStock
478-0286 478-0284 478-0287 478-0288 478-0283 478-0285 478-0281 478-0282
Kryo-Lagerbehälter, Serie CSS und XSS
Kryolagerbehälter
Die Behälter der Serie CSS ermöglichen die Lagerung von Anwendungen mit kleinen bis mittleren Probenmengen. Die Serie XSS bietet ähnliche Vorteile bei größerer Lagerkapazität.Die Behaälter aus einer Aluminiumlegierung mit Glasfaser-Epoxid-Hals und mehrschichtiger Hochvakuum-Superisolierung des Innenraums begrenzen die Stickstoffverdampfung.
  • Extrem geringe Stickstoffverdampfung
  • Deckel: verschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Die Behälter sind mit Edelstahlkanistern mit Haken zur leichten Entnahme aus dem Behälter ausgestattet
Die Proben werden in Edelstahlkanistern direkt in den mit Flüssigstickstoff gefüllten Behälter gestellt.
Kanister mit 270 mm Höhe können 2 Becher oder Halter mit 6 1,8-ml-Kryoröhrchen aufnehmen
Kanister mit 110 mm Höhe können 1 Becher oder halbhohe Halter mit 3 1,8-ml-Kryoröhrchen aufnehmen
Zertifizierung: CE - Kennzeichnung für Medizinprodukte
Zertifizierungen: Zertifizierung: CE - Kennzeichnung für Medizinprodukte
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge