Trockentransportbehälter gewährleisten den sicheren Transport der Proben bei Tieftemperatur.
Im Inneren des Gefäßes befindet sich hydrophobes absorbierendes Material. Nach vollständiger Sättigung des Absorptionsmittels mit flüssigem Stickstoff sind die Gefäße bereit zum Transport von Proben bei Tieftemperaturen, ohne dass beim Kippen des Containers die Gefahr des Auslaufens von flüssigem Stickstoff besteht.
Das Modell DS-24 kann mit herausnehmbaren Absorptionskartuschen ausgestattet werden, um die Haltezeit zu verbessern.
* DS-24 wird ohne Kanister, Gestell oder Kartusche geliefert (muss separat bestellt werden). Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihre lokale VWR-Niederlassung.
Zertifizierung: CE - Kennzeichnung für Medizinprodukte
Zertifizierungen: Zertifizierung: CE - Kennzeichnung für Medizinprodukte.
Die Transportbehälter entsprechen nicht den IATA-Vorschriften für infektiöses Material.