Sie suchten nach: Multiparameter-Elektroden
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (HACHLZW5048970002)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Multisensor for pH, ORP, conductivity and temperature. For use with sensION+ MM150 multi-parameter meter.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HACHLZW5059970002)
Lieferant: Hach
Beschreibung: sensION+ 5059 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, conductivity and temperature. It has a plastic body, non-refillable ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HACHLZW5045970002)
Lieferant: Hach
Beschreibung: sensION+ 5045 is a combination multi-parameter electrode for determination of pH, ORP and temperature. Dedicated for use with Hach sensION+ MM110 port...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: YSI (ENVIRONMENTAL PRODUCTS
Beschreibung: Elektrode, Multiparameter
Artikel-Nr: (EUTEECCOMBI03M)
Lieferant: EUTECH
Beschreibung: Combined pH electrode and 2-pin stainless steel conductivity electrode with 15 cm ABS guard. For use with CyberScan PC 10.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Endress+Hauser
Beschreibung: The CYM17 Memosens-analog converter enables easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing ...
New Product
Artikel-Nr: (EUTE01X001530)
Lieferant: EUTECH
Beschreibung: Elektrode, Multiparameter
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Cole-Parmer
Beschreibung: Elektrode, Multiparameter
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom