Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
ITS Universal Culture Supplements
Lieferant: Corning Life Science
Corning®
392-2505EA 133.15 EUR InStock
392-2505 392-0320 734-1315
ITS Universal Culture Supplements
Zellkultur, Ergänzungen und Zusätze
Corning® ITS Universal Culture Supplements contain insulin, human transferrin, and selenous acid, the three most universally essential components of defined culture media. They stimulate cell proliferation of a variety of cells under serum-reduced conditions.
Bestellen
BESTELLEN
TECHNISCHE DATEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge