Flaschenaufsatz-Dispenser und Titratoren, opus®
Lieferant: Hirschmann Laborgeräte
opus®
613-0762EA 1712 EUR
613-0762 613-0755 613-0756 613-1594 613-0761 613-1596
Flaschenaufsatz-Dispenser und Titratoren, opus®
Flaschenaufsatz-Dispenser
Sichere und zuverlässige Flaschendispenser und Titratoren bieten höchste, motorgetriebene Präzision. Sie arbeiten in Kombination mit Touchscreen-Fernsteuerungen, durch die sämtliche Gerätefunktionen komplett elektronisch gesteuert werden können.
  • Die Bedienerführung erfolgt über Menüfunktionen auf einem separatem, farbigem TFT-Touchscreen
  • Mit der Stepperfunktion können schrittweise verschiedene Volumina von einer einzigen Zylinderfüllung abgegeben werden
  • Pumpen mit Kolbendichtungen aus Keramikverbundmaterial für hervorragende Haltbarkeit und mit elektronischen Schutzfunktionen
  • Rückschlagventil an der Basis der Pumpe zum Ansaugen und Rückführen der Medien senkt die Kosten
  • Auf der optionalen Silikonplattform lassen sich alle Komponenten übersichtlich organisieren: Flasche und Pumpe werden sicher zusammengeführt, das Bedienteil hat seine eigene Stellfläche
  • Weitere Optionen: Batterien zum Betrieb unabhängig von einer Steckdose, Sprachwahl (Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch), Festlegung von Ansaug- und Abgabegeschwindigkeit sowie die Möglichkeit für bis zu 10 verschiedene Speichereinstellungen
PC-Schnittstelle: RS232 oder USB
Genauigkeit: 0,6 % (Dispenser 10/20/50 ml), 0,5 % (Titratoren 10/20/50 ml)
Präzision (CV): 0,2 % (Dispenser 10/20/50 ml), 0,07/0,07/0,05 % (Titratoren 10/20/50 ml)
Bestellinformation: Lieferung als komplettes Set mit Flaschenaufsatz-Pumpe, freistehendem Display und individuellem Kalibrierzertifikat.