Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Saveris™ Funksystem zur Temperatur- und Feuchtigkeitsüberwachung
Lieferant: Testo
Das Saveris™ Funksystem dient zur Aufzeichnung von Messwerten und zur Alarmauslösung. Das System kann ohne einen Computer betrieben werden. In der Basisstation des Saveris™ können 40.000 Messwerte pro Kanal gespeichert werden. Die Einzelkomponenten können entweder selbst zusammengestellt oder als Set bestellt werden.
Dieses System kann in Laboratorien und Krankenhäusern in vielen Bereichen eingesetzt werden: Wärmeschränke, Kühlschränke und Tiefkühlgeräte, Kühlräume, Kühlhäuser, klimatisierte Räume, Brutschränke usw. Die Mindestkonfiguration für dieses System sollte eine Basisstation, ein Netzteil, mindestens drei Datenlogger und die Software umfassen.
  • Notfallakku
  • Kabellos: GSM-Modul, Übertragung von E-Mail und SMS
  • Anschluss von max. 15 Fühlern an den Datenlogger
  • Anschlussmöglichkeit über USB oder Ethernet, Betrieb unabhängig vom Computer
  • Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen
868 MHz
Lieferumfang: Im Lieferumfang des Sets sind die Software SBE und ein USB-Kabel enthalten. Das Netzteil muss separat bestellt werden.
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
- 1 620-1819
Anschlusskabel für eine unbegrenzte Anzahl an stationären PT100-Fühlern mit Schraubklemmen (4-Draht-Technologie) 1 620-1590
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge